5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304416-1G
APOSOR304416-1GEA 1040 EUR InStock
APOSOR304416-1G
5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-one
5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-one
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22070990
Numéro CAS: 1367945-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité