6-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304426-1G
APOSOR304426-1GEA 3110 EUR InStock
APOSOR304426-1G
6-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
6-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581253
Numéro CAS: 1214875-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité