2-Bromothioanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane
OR30479-5G
APOSOR30479-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30479-5G
2-Bromothioanisole
2-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'ébullition: 140…141 °C/20mmHg
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.522 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000066
Numéro CAS: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité