3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diethyl (4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-yl) phosphate, DEPBT, Diethyl 3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl Phosphate
OR30492-100G
APOSOR30492-100GEA 119 EUR InStock
APOSOR30492-100G
3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 98%
3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Formule: C₁₁H₁₄N₃O₅P
MW: 299,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01236967
Numéro CAS: 165534-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité