Benzo[d]oxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305031-1G
APOSOR305031-1GEA 510 EUR InStock
APOSOR305031-1G
Benzo[d]oxazole-4-carboxylic acid
Benzo[d]oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11890806
Numéro CAS: 208772-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité