Benzo[d]thiazole-7-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305043-250MG
APOSOR305043-250MGEA 101 EUR InStock
APOSOR305043-250MG
Benzo[d]thiazole-7-carboxylic acid
Benzo[d]thiazole-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
MW: 179,1958 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195419
Numéro CAS: 677304-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité