tert-Butyl 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305068-250MG
APOSOR305068-250MGEA 66.7 EUR InStock
APOSOR305068-250MG
tert-Butyl 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₅BN₂O₄
MW: 344,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13183032
Numéro CAS: 890839-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité