2-Indanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30507-5G
APOSOR30507-5GEA 19 EUR InStock
APOSOR30507-5G
2-Indanol
2-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 120…123 °C/12mmHg
Point de fusion: 67…72 °C
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003800
Numéro CAS: 4254-29-9
EINECS: 224-230-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité