5,6-Dichloro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305085-250MG
APOSOR305085-250MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR305085-250MG
5,6-Dichloro-1H-indazole
5,6-Dichloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11878111
Numéro CAS: 124691-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité