5-Bromo-7-ethyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305119-250MG
APOSOR305119-250MGEA 56.7 EUR InStock
APOSOR305119-250MG
5-Bromo-7-ethyl-1H-indazole
5-Bromo-7-ethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044594
Numéro CAS: 635712-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité