2-Iodo-1-methyl-1H-indole-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305196-250MG
APOSOR305196-250MGEA 734 EUR InStock
APOSOR305196-250MG
2-Iodo-1-methyl-1H-indole-3-carbonitrile
2-Iodo-1-methyl-1H-indole-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₇IN₂
MW: 282,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13177409
Numéro CAS: 490039-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité