1H-Indole-5-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR305216-250MG
APOSOR305216-250MGEA 184 EUR InStock
APOSOR305216-250MG
1H-Indole-5-carbonyl chloride
1H-Indole-5-carbonyl chloride
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520769
Numéro CAS: 161397-68-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité