1H-Indole-6-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305234-250MG
APOSOR305234-250MGEA 97.4 EUR InStock
APOSOR305234-250MG
1H-Indole-6-carbohydrazide
1H-Indole-6-carbohydrazide
Formule: C₉H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977799
Numéro CAS: 851211-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité