6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 6-aminoindoline-1-carboxylate, tert-Butyl 6-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
OR305255-1G
APOSOR305255-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR305255-1G
6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059271
Numéro CAS: 129488-00-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité