6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Indoline-6-boronic acid pinacol ester, 2,3-Dihydro-1H-indol-6-boronic acid pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline, 2,3-Dihydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR305264-250MG
APOSOR305264-250MGEA 323 EUR InStock
APOSOR305264-250MG
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
Formule: C₁₄H₂₀BNO₂
MW: 245,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16995802
Numéro CAS: 2304634-69-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité