4-Hydroxyisoindolin-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-4-hydroxy-1H-isoindol-1-one, 4-Hydroxy-2,3-dihydroisoindol-1-one, 2,3-Dihydro-4-hydroxy-1-oxo-1H-isoindole
OR305268-250MG
APOSOR305268-250MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR305268-250MG
4-Hydroxyisoindolin-1-one
4-Hydroxyisoindolin-1-one
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000829
Numéro CAS: 366453-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité