Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,3-Dihydro-3-oxo-1H-isoindol-5-yl)boronic acid, pinacol ester

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-isoindol-1-one, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one, 2,3-Dihydro-1-oxo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-isoindole

OR305287-250MG
APOSOR305287-250MGEA 55.1 EUR InStock
APOSOR305287-250MG
(2,3-Dihydro-3-oxo-1H-isoindol-5-yl)boronic acid, pinacol ester
(2,3-Dihydro-3-oxo-1H-isoindol-5-yl)boronic acid, pinacol ester


Formule: C₁₄H₁₈BNO₃
MW: 259,109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849992
Numéro CAS: 1004294-80-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité