Acide naphtalène-2-sulfonique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30529-100G
APOSOR30529-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR30529-100G
Acide naphtalène-2-sulfonique
Acide naphtalène-2-sulfonique
Formule: C₁₀H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004089
Numéro CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité