6-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloroisoindolin-1-one
OR305292-1G
APOSOR305292-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR305292-1G
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234734
Numéro CAS: 58083-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité