7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305300-250MG
APOSOR305300-250MGEA 177 EUR InStock
APOSOR305300-250MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11215517
Numéro CAS: 934389-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité