5-Iodopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305385-1G
APOSOR305385-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR305385-1G
5-Iodopyrimidine
5-Iodopyrimidine
Formule: C4H3IN2
MW: 205,9845 g/mol
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00233961
Numéro CAS: 31462-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité