1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305392-250MG
APOSOR305392-250MGEA 98.6 EUR InStock
APOSOR305392-250MG
1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₈H₇N₃O
MW: 161,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13178075
Numéro CAS: 889451-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité