1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine-3-carboxylate
OR305461-250MG
APOSOR305461-250MGEA 150 EUR InStock
APOSOR305461-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester 97%
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658534
Numéro CAS: 1234616-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité