4-Amino-2-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxypyridin-4-amine
OR30557-5G
APOSOR30557-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30557-5G
4-Amino-2-methoxypyridine
4-Amino-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD06738657
Numéro CAS: 20265-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité