1-(2,3-Dihydro-1H-indol-6-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Indolin-6-yl)ethanone
OR305614-100MG
APOSOR305614-100MGEA 0 EUR InStock
APOSOR305614-100MG
1-(2,3-Dihydro-1H-indol-6-yl)ethanone
1-(2,3-Dihydro-1H-indol-6-yl)ethanone
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18449837
Numéro CAS: 147265-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité