8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30604-250MG
APOSOR30604-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30604-250MG
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706060
Numéro CAS: 850349-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité