4-(Oxetan-3-yloxy)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR306064-1G
APOSOR306064-1GEA 560 EUR InStock
APOSOR306064-1G
4-(Oxetan-3-yloxy)benzoic acid
4-(Oxetan-3-yloxy)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20233109
Numéro CAS: 1349717-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité