2-(Aminomethyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
OR30642-100MG
APOSOR30642-100MGEA 127 EUR InStock
APOSOR30642-100MG
2-(Aminomethyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected 95%
2-(Aminomethyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₅
MW: 242.229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236858
Numéro CAS: 182120-90-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité