2-(Aminomethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 2-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-5-carboxy-1H-imidazole
OR30644-50MG
APOSOR30644-50MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR30644-50MG
2-(Aminomethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₄
MW: 241.244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703328
Numéro CAS: 867340-37-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité