1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,4R)-4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidine, cis-4-Amino-D-proline methyl ester, N1-BOC protected, Methyl (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate, N1-BOC protected
OR30678-250MG
APOSOR30678-250MGEA 284 EUR InStock
APOSOR30678-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244.288 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08704544
Numéro CAS: 1146160-08-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité