1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30697-1G
APOSOR30697-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR30697-1G
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine 95+%
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,1240 g/mol
Point de fusion: 100…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661308
Numéro CAS: 271-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité