Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-4-(methylamino)piperidine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR307042-5G
APOSOR307042-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR307042-5G
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine 95%
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine


Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'ébullition: 53 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006498
Numéro CAS: 73579-08-5
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité