Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR307066-1G
APOSOR307066-1GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR307066-1G
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt


Formule: C₁₁H₂₁ClN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787927
Numéro CAS: 171110-72-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité