3-Bromo-2-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-2-nitrobenzene
OR30707-1G
APOSOR30707-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30707-1G
3-Bromo-2-nitroanisole 98%
3-Bromo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0314 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C/3mmHg
Point de fusion: 73…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101044
Numéro CAS: 500298-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité