N-(5-Bromopentyl)phtalimide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3071-25G
APOSOR3071-25GEA 129 EUR InStock
APOSOR3071-25G
N-(5-Bromopentyl)phtalimide 97%
N-(5-Bromopentyl)phtalimide
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₂
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060522
Numéro CAS: 954-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité