cis-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (cis-3-carboxycyclopent-1-yl)carbamate, cis-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopentane-1-carboxylic acid
OR307106-1G
APOSOR307106-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR307106-1G
cis-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 95+%
cis-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09992879
Numéro CAS: 410090-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité