1-(1-Ethoxyethyl)-3,4-diiodo-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307297-1G
APOSOR307297-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR307297-1G
1-(1-Ethoxyethyl)-3,4-diiodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-3,4-diiodo-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₀I₂N₂O
MW: 391,976 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30721064
Numéro CAS: 1639858-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité