tert-Butyl-5-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid, 1,1 dimethyl ethyl ester, tert-Butyl 5-amino-1H-indazole-1-carboxylate, 1-Boc-5-amino-indazole, 5-Amino-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-(1)-Boc-5-aminoindazole
OR30732-100MG
APOSOR30732-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30732-100MG
tert-Butyl-5-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂
MW: 233.27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114656
Numéro CAS: 129488-10-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité