7-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-2-chloro-4-methyl-1-azanaphthalene
OR307508-1G
APOSOR307508-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR307508-1G
7-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
7-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
MW: 256,526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21647757
Numéro CAS: 89446-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité