4-Bromo-6-chloroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307509-1G
APOSOR307509-1GEA 178 EUR InStock
APOSOR307509-1G
4-Bromo-6-chloroquinoline
4-Bromo-6-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242,5000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505112
Numéro CAS: 1070879-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité