6-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-hydrazino-3-methyl-1-azanaphthalene hydrochloride
OR307524-1G
APOSOR307524-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR307524-1G
6-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
6-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀BrN₃·ClH
MW: 288,571 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505170
Numéro CAS: 1172069-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité