3-Amino-5-phenyl-pentanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307539-250MG
APOSOR307539-250MGEA 127 EUR InStock
APOSOR307539-250MG
3-Amino-5-phenyl-pentanoic acid
3-Amino-5-phenyl-pentanoic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318914
Numéro CAS: 91247-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité