(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307544-1G
APOSOR307544-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR307544-1G
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetonitrile
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetonitrile
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800509
Numéro CAS: 52244-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité