trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307546-1G
APOSOR307546-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR307546-1G
trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₉NO₄
MW: 241,284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682629
Numéro CAS: 865689-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité