3-Aza-tricyclo[4.2.1.0*2,5*]non-7-en-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene
OR307552-1G
APOSOR307552-1GEA 467 EUR InStock
APOSOR307552-1G
3-Aza-tricyclo[4.2.1.0*2,5*]non-7-en-4-one
3-Aza-tricyclo[4.2.1.0*2,5*]non-7-en-4-one
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143363
Numéro CAS: 14735-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité