3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OR307576-1G
APOSOR307576-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR307576-1G
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463160
Numéro CAS: 68208-21-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité