3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)propanoic acid
OR307579-1G
APOSOR307579-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR307579-1G
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00736965
Numéro CAS: 129042-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité