3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(2-thienyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307580-1G
APOSOR307580-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR307580-1G
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(2-thienyl)propanoic acid
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(2-thienyl)propanoic acid
Formule: C₁₂H₁₇NO₄S
MW: 271,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090671
Numéro CAS: 53030-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité