diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307592-1G
APOSOR307592-1GEA 533 EUR InStock
APOSOR307592-1G
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol hydrochloride
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₃NO·ClH
MW: 175,656 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143121
Numéro CAS: 205639-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité