cis-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307604-250MG
APOSOR307604-250MGEA 219 EUR InStock
APOSOR307604-250MG
cis-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
cis-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366585
Numéro CAS: 218964-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité